문서
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolyl acetate
≥98%, FCC
동의어(들):
p-Cresyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
FEMA Number:
3073
EC Number:
유럽평의회 번호:
226
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.036
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; animal; phenolic
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup