주요 문서
W304000
Sigma-Aldrich
Tagete oil
natural, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
3040
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Tagetes glandulifera
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +8.4°, neat
구성
Citronellol, 3%
Eugenol, 0.2%
Limonene, 7.2%
Linalool, 0.5%
refractive index
n20/D 1.481
density
0.886 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; fruity; herbaceous; rancid
분석 메모
Fragrance: Provides fruity, herbaceous, and tobacco like notes
픽토그램
FlameHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)