주요 문서
W294918
Sigma-Aldrich
Propyl hexanoate
≥98%, FG
동의어(들):
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
2949
EC Number:
유럽평의회 번호:
311
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.061
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
Grade:
FG
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)