생물학적 소스
Pinus spp.
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
양식
liquid
구성
d-Limonene, 3.5%
refractive index
n20/D 1.470
density
0.900 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; balsamic
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
105.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40.56 °C - closed cup