주요 문서
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
동의어(들):
n-Octyl-3-methyl butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
214.34
FEMA Number:
2814
EC Number:
유럽평의회 번호:
446
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.451
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
honey; floral; rose
Grade:
FG
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
249-251 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; floral; rose
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)