생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
SMILES string
COC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
InChI key
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup