주요 문서
W267406
Sigma-Aldrich
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone
≥97%
동의어(들):
4-Methoxyphenylacetone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
FEMA Number:
2674
Beilstein:
2044332
EC Number:
유럽평의회 번호:
2047
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.087
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
Kosher
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
anise; spicy; fruity; balsamic; sweet
SMILES string
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).