생물학적 소스
Cymbopogon citratus DC. and Cymbopogon flexuosus
Quality Level
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
광학 활성
[α]20/D −10 to 0°, neat
기원
India origin
bp
224 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
lemon
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup