주요 문서
W258504
Sigma-Aldrich
Hydroxycitronellal dimethyl acetal
≥95%, FCC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H26O3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.33
FEMA Number:
2585
EC Number:
유럽평의회 번호:
45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.011
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; floral
SMILES string
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
InChI key
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)