생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
분석
99%
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
clove; woody; spicy; sweet
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
유전자 정보
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves