주요 문서
W246603
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
natural (US), 70-75%, FCC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2466
EC Number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Eucalyptus globulus Labillardiere
Quality Level
Grade
Kosher
natural (US)
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
분석
70-75%
기원
China origin
refractive index
n20/D 1.46
bp
175 °C
density
0.909 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)