주요 문서
W244708
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
Ethyl pelargonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W244708-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩110,635
9 KG
₩531,150
20 KG
₩860,720
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W244708-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩110,635
9 KG
₩531,150
20 KG
₩860,720
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
186.29
FEMA Number:
2447
Beilstein:
1759169
EC Number:
유럽평의회 번호:
388
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.107
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor pressure
0.08 mmHg ( 25 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
oily; fruity; nutty
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)