문서
W243108
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexanepropionate
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
FEMA Number:
2431
EC Number:
유럽평의회 번호:
2095
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.488
생물학적 소스
synthetic
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
SMILES string
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup