주요 문서
W236306
Sigma-Aldrich
Decanal dimethyl acetal
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.33
FEMA Number:
2363
EC Number:
유럽평의회 번호:
43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.009
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
Grade
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
citrus; herbaceous; floral; wine-like
SMILES string
CCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
NCRNCSZWOOYBQF-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)