주요 문서
W235105
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl butyrate
FG
동의어(들):
Butanoic acid cyclohexyl ester, Butyric acid cyclohexyl ester, Cyclohexyl butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W235105-SAMPLE-K
₩83,636
1 KG
₩202,290
5 KG
₩809,361
10 KG
₩1,583,502
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W235105-SAMPLE-K
₩83,636
1 KG
₩202,290
5 KG
₩809,361
10 KG
₩1,583,502
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2C6H11
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
FEMA Number:
2351
EC Number:
유럽평의회 번호:
2082
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.230
NACRES:
NA.21
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
202-203 °C/700 mmHg (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; pineapple
SMILES string
CCCC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-6-10(11)12-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)