Key Documents
W231606
Sigma-Aldrich
Citronellyl propionate
≥95%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.33
FEMA Number:
2316
EC Number:
유럽평의회 번호:
410
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.129
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; waxy; floral; fruity; citrus
SMILES string
CCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI key
POPNTVRHTZDEBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves