W230915
Citronellol
mixture of isomers, natural, ≥95%, FG
동의어(들):
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
vapor pressure
~0.02 mmHg ( 25 °C)
분석
≥95%
구성
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citronellol
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
citronellol
감각 수용성의
waxy; floral; rose
SMILES string
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup