주요 문서
W222801
Sigma-Aldrich
Calcium acetate hydrate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3COO)2Ca · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
158.17 (anhydrous basis)
FEMA Number:
2228
Beilstein:
3692527
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
분석
99%
SMILES string
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)