Key Documents
W221708
Sigma-Aldrich
Butyl valerate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
2217
EC Number:
유럽평의회 번호:
466
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.148
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup