주요 문서
W220205
Sigma-Aldrich
Isobutyl hexanoate
≥98%, FG
동의어(들):
Isobutyl caproate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CO2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
2202
EC Number:
유럽평의회 번호:
314
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.064
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; pineapple; sweet
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-10(11)12-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
UXUPPWPIGVTVQI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 10 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)