Key Documents
W219908
Sigma-Aldrich
Butyl heptanoate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.29
FEMA Number:
2199
EC Number:
유럽평의회 번호:
363
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.091
생물학적 소스
synthetic
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
−67.5 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
apple; marigold; herbaceous
SMILES string
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)