주요 문서
W215000
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
≥98%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
FEMA Number:
2150
EC Number:
유럽평의회 번호:
413
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.132
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
benzyl alcohol
감각 수용성의
banana; jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES string
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)