주요 문서
W214115
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
동의어(들):
Benzyl-2-methyl propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2141
EC Number:
유럽평의회 번호:
301
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.426
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
floral; fruity; sweet
Grade:
FG
Kosher
natural (US)
식품 알레르기항원:
no known allergens
Grade
FG
Kosher
natural (US)
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; fruity; sweet
SMILES string
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)