생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
분석
≥99%
양식
liquid
autoignition temp.
896 °F
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; balsamic; floral; sweet
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
298.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
148 °C - closed cup