주요 문서
W209000
Sigma-Aldrich
Angelica seed oil
natural, FG
동의어(들):
Angelica oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2090
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Angelica archangelica
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
양식
liquid
구성
Limonene, 2%
refractive index
n20/D 1.486
density
0.850 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; pepper; sweet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)