주요 문서
THS02147
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pt/C, sulfided
동의어(들):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EACH
₩823,470
₩823,470
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EACH
₩823,470
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NB.51
₩823,470
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
ThalesNano THS 02147
길이 × 직경
30 mm × 4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)