주요 문서
THS01419
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
1% Pt/C, doped with V
동의어(들):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EACH
₩811,391
₩811,391
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EACH
₩811,391
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NB.51
₩811,391
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
ThalesNano THS 01419
직경
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
법적 정보
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)