주요 문서
TEM-Q350AR1.3-2NM
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL R 1.2/1.3 with Ultra-Thin Carbon
Gold Grids, size 300 mesh, pack of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-Q350AR1.3-2NM은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 50
크기
300 mesh
일반 설명
QUANTIFOIL with circular holes is used in cryoelectron tomographic reconstruction. The roundness of the holesis advantageous with respect to the formation of an icelayer of constant thickness. Assessment of the image quality is easier when foil is incl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the thickness of the coated carbon layer?
    1 답변
    1. The foil thickness of the coated carbon layer is ~12nm thick