문서
TEM-G1000HHCU
Sigma-Aldrich
1000 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 25
동의어(들):
G1000HH-CU HEXAGONAL MESH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
일반 설명
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh: Copper Grid, 1000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 25 μm, hole ~19μm, bar ~6μm.