주요 문서
TEM-FFT200CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
동의어(들):
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 200 MESH CU GRIDS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
box of 25
크기
200 mesh
일반 설명
A 10nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper Grid, 200 mesh.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)