주요 문서
TEM-FFGA150-CU-50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Single Hole Grid
hole size 150 μm, box of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
포장
box of 50
구멍 크기
150 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 10 nm thin formvar film supported Single Hole grids. Copper grid, 150 micron hole size. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)