주요 문서
TEM-FCF400AUUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Gold Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
동의어(들):
FORMVAR/CARBON MESH - AU 400 MESH UA 50/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-FCF400AUUA은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
box of 50
크기
400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Gold Grid, 400 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)