주요 문서
TEM-CF400NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
동의어(들):
CARBON FILM 400 MESH NI 50/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
box of 50
크기
400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)