주요 문서
TEM-CF200F2CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F2 Grids
size 200 mesh, box of 25
동의어(들):
CARBON FILM ONLY ON GILDER FI FINDER 200# CU F2 FINDER GRIDS 25/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-CF200F2CU은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
box of 25
크기
200 mesh
일반 설명
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported glider finder (F2) grids. Copper grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F2 type of design has thick bars dividing regions into 9 thin bar areas, which are identified by alphabetical letters located in the center of the grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)