주요 문서
TEM-7596408
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
동의어(들):
Lift-Out OMNI GRIDS, 3-Post, Shallow Downset, Copper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-7596408은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 100 (per vial)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations with both vertical bar and "V" shaped attachment surfaces. These grids have a shallower downset and slightly wider center post.
포장
Packaged in glass vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)