주요 문서
TEM-7435701
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Copper Tomography Grid R14C2
pack of 25 ×
동의어(들):
Lacey Carbon on Tomography Grid, 25pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
포장
pack of 25 ×
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper, supported by lacey carbon, and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)