주요 문서
TEM-71166-SP
Sigma-Aldrich
Gripper Tool for Cryo Grid Boxes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-71166-SP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
일반 설명
Use this tool to open the lid of our cryogrid box (TEM-71166-40). It features a spring loaded vise that grips the lid securely and a ribbed barrel for ease in unscrewing the lid. Made of high quality aluminum, it can be used with liquid nitrogen. Can also be used to carry the cryo grid box.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)