주요 문서
TEM-3752
Sigma-Aldrich
HPM100 Leica adaptor for High Pressure Freezing with CryoCapsule
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
일반 설명
Adaptor that loads CryoCapsule, and allow High Pressure Freezing Using HPM100 machine for correlative light and electron microscopy (CLEM). For step-by-step usage please see: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128010754000124
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)