주요 문서
T85405
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(ClCH2CH2O)3P
CAS Number:
Molecular Weight:
269.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChI key
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)