주요 문서
733261
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩90,031
₩90,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩90,031
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F2N
CAS Number:
Molecular Weight:
129.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩90,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.463
density
1.207 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
InChI key
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
124.0 °F
Flash Point (°C)
51.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)