주요 문서
T7802
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene
99%
동의어(들):
Tecnazene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6Cl4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
260.89
Beilstein:
1973805
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChI key
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)