주요 문서
T75698
Sigma-Aldrich
2,3,3-Trimethyl-1-butene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
98.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
3.39 (vs air)
vapor pressure
190 mmHg ( 37.7 °C)
분석
98%
autoignition temp.
707 °F
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14/c1-6(2)7(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI key
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1