주요 문서
T74004
Sigma-Aldrich
2,5,6-Trimethylbenzimidazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
239-240 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2nc(C)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C10H12N2/c1-6-4-9-10(5-7(6)2)12-8(3)11-9/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
AFNRMRFWCAJQGP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)