주요 문서
T72400
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethylacetophenone
98%
동의어(들):
2-Acetylmesitylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
Beilstein:
2044595
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
InChI key
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)