주요 문서
T62006
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
90%
동의어(들):
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CH(OH)OCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.09
Beilstein:
906797
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
T62006 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
90%
불순물
≤12% water
refractive index
n20/D 1.342 (lit.)
bp
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChI key
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde: used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.[1][2][3]
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)