문서
T303917
2,3,9,10-TETRAMETHYL-5A,6,6A,12A,13,13A-HEXAHYDRO-5,7,12,14-PENTACENETETRONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H24O4
CAS Number:
Molecular Weight:
400.479
MDL number:
기타 정보