문서
T286613
(2S,3S)-3-({[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}METHYL)-2-OXIRANECARBALDEHYDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H20O3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
216.355
MDL number:
기타 정보