Key Documents
T21954
Sigma-Aldrich
3,3-Tetramethyleneglutaric anhydride
98%
동의어(들):
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride, 8-Oxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
Beilstein:
383703
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
bp
186 °C/15 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
InChI key
GFWLMILMVMCJDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)