문서
T169986
2-(2,2-DIMETHYL-1,1-DIOXIDO-3-THIETANYL)PROPYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H22O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
346.468
MDL number:
기타 정보