Key Documents
T147036
(4-METHOXYPHENYL)(PHENYL)METHANONE THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
285.37
MDL number:
기타 정보